Tisk…
hydroxymočovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
MQ200
H8627-100G H8627-10G H8627-1G H8627-25G H8627-5G
SIALH8627-100GEA 43180 CZK
SIALH8627-100G SIALH8627-10G SIALH8627-1G SIALH8627-25G SIALH8627-5G
hydroxymočovina, Sigma-Aldrich®
hydroxymočovina
Vzorec: CH₄N₂O₂
MW: 76.05
Bod varu: 296
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007943
CAS číslo: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874