Tisk…
hydroxymočovina 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
151680050 151680250 151681000
ACRO151680050EA 3260 CZK
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
hydroxymočovina 98%
hydroxymočovina
Vzorec: CH₄N₂O₂
MW: 76.05
Bod varu: 296
Bod tání: 142…146 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007943
CAS číslo: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)