Tisk…
Adipohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
A0638-100G A0638-25G
SIALA0638-100GEA 13060 CZK
SIALA0638-100G SIALA0638-25G
Adipohydrazide, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazide
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Bod varu: 446 °C (1013 hPa)
Bod tání: 181…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007614
CAS číslo: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5