Adipohydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15119.14
A15119.22
A15119.36
A15119.14EA
1100
CZK
A15119.14
A15119.22
A15119.36
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 1071-93-8
Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 973863
MDL No.: MFCD00007614
Vzorec:
C₆H₁₄N₄O₂ Bod varu: 446 °C (1013 hPa) Bod tání: 180…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007614 CAS číslo: 1071-93-8 EINECS: 213-999-5 |