Adipohydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
203310250
203311000
203315000
ACRO203310250EA
2010
CZK
ACRO203310250
ACRO203311000
ACRO203315000
Adipohydrazide 98%
Adipohydrazide
Vzorec:
C₆H₁₄N₄O₂ Bod varu: 446 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…182 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00007614 CAS číslo: 1071-93-8 EINECS: 213-999-5 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 178 to 182 °C |
Titration | ≥97.5 % |