Tisk…
Acetohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acetic hydrazide, Acethydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8309-100G A8309-25G A8309-5G
SIALA8309-100GEA 6750 CZK
SIALA8309-100G SIALA8309-25G SIALA8309-5G
Acetohydrazide, Sigma-Aldrich®
Acetohydrazide
Vzorec: C₂H₆N₂O
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63…65 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
MDL Number: MFCD00007610
CAS číslo: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7