Tisk…
ACES 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
228000250 228001000 228002500
ACRO228000250EA 2660 CZK
ACRO228000250 ACRO228001000 ACRO228002500
ACES 99%, extra pure
ACES
Vzorec: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Bod tání: 270…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008030
CAS číslo: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %