Tisk…
Močovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
MQ200
U5128-100G U5128-1KG U5128-500G U5128-5G U5128-5KG
SIALU5128-100GEA 1460 CZK
SIALU5128-100G SIALU5128-1KG SIALU5128-500G SIALU5128-5G SIALU5128-5KG
Močovina, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60.06
Bod varu: 197
Bod tání: 132.7
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM