Tisk…
Močovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
U4884-100G U4884-1KG U4884-500G U4884-5KG
SIALU4884-100GEA 2080 CZK
SIALU4884-100G SIALU4884-1KG SIALU4884-500G SIALU4884-5KG
Močovina, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM