Tisk…
Močovina 95, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
28876.298EA 1070 CZK
28876.298 28876.367 28876.460
Močovina 95, GPR RECTAPUR®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60.06
Bod varu: 197
Bod tání: 132.7 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95 %
Melting point 132 - 135 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm