Tisk…
Močovina 99.5% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
327380010 327380050
ACRO327380010EA 3720 CZK
ACRO327380010 ACRO327380050
Močovina 99.5% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60.06
Bod varu: 197
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Solid
Assay ≥99.5 %
UV (8 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm