Tisk…
Močovina 98%, pearl, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
197460050 197460010 197460100
ACRO197460050EA 3050 CZK
ACRO197460050 ACRO197460010 ACRO197460100
Močovina 98%, pearl, extra_pure
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60.06
Bod varu: 197
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Pearls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Assay ≥97.5 % (ex N)
Water ≤0.4 %
Impurity ≤1.2 % (Biuret)