ADA, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
A9883-100G
A9883-1KG
A9883-250G
SIALA9883-100GEA
10230
CZK
SIALA9883-100G
SIALA9883-1KG
SIALA9883-250G
ADA, Sigma-Aldrich®
ADA
Vzorec:
H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂ Bod tání: 217…218 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008031 CAS číslo: 26239-55-4 EINECS: 247-530-0 Merck Index: 13,00148 |