Tisk…
ADA, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
00307-100G 00307-25G 00307-5G
SIAL00307-100GEA 14370 CZK
SIAL00307-100G SIAL00307-25G SIAL00307-5G
ADA, Sigma-Aldrich®
ADA
Vzorec: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
MW: 190,16 g/mol
Bod tání: 217…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008031
CAS číslo: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148