Tisk…
Propionamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143936-100G 143936-25G
SIAL143936-100GEA 6570 CZK
SIAL143936-100G SIAL143936-25G
Propionamide, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Vzorec: C₃H₇NO
MW: 73.09
Bod varu: 213
Bod tání: 79
Hustota: 1.1
MDL Number: MFCD00008039
CAS číslo: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009