Tisk…
Propionamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250
8.21046.0050EA 2090 CZK
8.21046.0050 8.21046.0250
Propionamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Vzorec: C₃H₇NO
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS číslo: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2