Tisk…
Propionamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162671000 162670250
ACRO162671000EA 3500 CZK
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Vzorec: C₃H₇NO
MW: 73.09
Bod varu: 213 °C (760 mmHg)
Bod tání: 79…83 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008039
CAS číslo: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %