Tisk…
Formamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Carbamaldehyde
47671-1L-F 47671-250ML-F 47671-2.5L-F
SIAL47671-1L-FEA 7690 CZK
SIAL47671-1L-F SIAL47671-250ML-F SIAL47671-2.5L-F
Formamid, Sigma-Aldrich®
Formamid
Vzorec: HCONH₂
MW: 45.04
Bod varu: 210
Bod tání: 2
Hustota: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007941
CAS číslo: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM