Tisk…
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonyms: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 2400 CZK
A2156.0500 A2156.1000
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Formamid
  • n20/D 1.4472
Upozornení: For scientific research and laboratory use only.
Vzorec: HCONH₂
MW: 45.04
Bod varu: 210
Bod tání: 2
Hustota: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007941
CAS číslo: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %