Tisk…
Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Carbamaldehyde
0606-100MLEA 1320 CZK
0606-100ML 0606-500ML 0606-950ML
Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Formamid
Vzorec: HCONH₂
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007941
CAS číslo: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Abs.@280 nm ≤0.05
Conductivity ≤100 umhos
Copper <0.00001%
DNase None Detected
Freezing Range 1 – 3 °C
Iron <0.0005%
Lead <0.00005%
Moisture (KF) <0.75%
Purity >99.5%
RNase None
Zinc <0.00005%