Formamid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Vzorec:
HCONH₂ Bod varu: 210 °C Bod tání: 2 °C Hustota: 1,134 Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS číslo: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 14,4237 |