Tisk…
N,N-Dimethylformamid, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83675.230EA 4060 CZK
83675.230 83675.290
N,N-Dimethylformamid, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
N,N-Dimethylformamid
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09
Bod varu: 153
Bod tání: –60,5 °C
Hustota: 0.949
Bod vzplanutí: 57,5 °C (DIN 51755) (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003284
CAS číslo: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,8 %
Kyselost Max. 0,0005 meq/g
Odparek Max. 0,0005 %
Voda (K.F.) Max. 0,0050 %