Tisk…
N,N-Dimethylformamid 99.8% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167790025 167795000 167790010
ACRO167790025EA 9050 CZK
ACRO167790025 ACRO167795000 ACRO167790010
N,N-Dimethylformamid 99.8% for spectroscopy
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003284
CAS číslo: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0015 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.001 meq/g