Tisk…
N,N-Dibutylformamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
D46904-100G D46904-25G
SIALD46904-100GEA 3090 CZK
SIALD46904-100G SIALD46904-25G
N,N-Dibutylformamide, Sigma-Aldrich®
N,N-Dibutylformamide
Vzorec: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,8932 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003289
CAS číslo: 761-65-9
EINECS: 212-090-0