Tisk…
N,N-Dibutylformamide 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
112980100 112985000
ACRO112980100EA 1460 CZK
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-Dibutylformamide 99+%
N,N-Dibutylformamide
Vzorec: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Bod varu: 120 °C (15 mmHg)
Bod tání: -30 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003289
CAS číslo: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm