Tisk…
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
390670010 390670025
ACRO390670010EA 4490 CZK
ACRO390670010 ACRO390670025
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% for HPLC
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12
Bod varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.937 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008686
CAS číslo: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g