Tisk…

N,N-Dimethylacetamid 99.5%, extra pure

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC

378710010 378710025 378710200
ACRO378710010EA 2030 CZK
ACRO378710010 ACRO378710025 ACRO378710200
N,N-Dimethylacetamid 99.5%, extra pure
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Bod varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,937 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008686
CAS číslo: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR