N,N-Dimethylacetamid 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
181070010
181070025
181070050
181070250
ACRO181070010EA
2000
CZK
ACRO181070010
ACRO181070025
ACRO181070050
ACRO181070250
N,N-Dimethylacetamid 99+%, extra pure
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87.12 Bod varu: 166.1 Bod tání: –20 °C Hustota: 0.937 g/cm³ Bod vzplanutí: 70 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS číslo: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 Merck Index: 13,03254 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.1 % |