Tisk…
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxalyl chloride
O8801-1KG O8801-100G O8801-2.5KG O8801-25G
SIALO8801-1KGEA 16320 CZK
SIALO8801-1KG SIALO8801-100G SIALO8801-2.5KG SIALO8801-25G
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000704
CAS číslo: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046