Tisk…
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxalyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
221015-100G 221015-25G 221015-5G
SIAL221015-100GEA 7660 CZK
SIAL221015-100G SIAL221015-25G SIAL221015-5G
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
MW: 126,93 g/mol
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000704
CAS číslo: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046