Tisk…
Oxalyldichlorid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxalyl chloride
129610010 129610250 129611000 129610025
ACRO129610010EA 15080 CZK
ACRO129610010 ACRO129610250 ACRO129611000 ACRO129610025
Oxalyldichlorid 98%
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Bod varu: 63…64 °C (763 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,478 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000704
CAS číslo: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3130
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %