Tisk…
Propionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P51559-25G P51559-500G
SIALP51559-25GEA 878 CZK
SIALP51559-25G SIALP51559-500G
Propionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Propionylchlorid
Vzorec: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000745
CAS číslo: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013