Propionylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
A10940.0EEA
6350
CZK
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
Propionylchlorid ≥98%
Propionylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 79-03-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Unpleasant
Melting Point: -94°
Boiling Point: 77-79°
Beilstein Reference: 385632
Merck Reference: 14,7828
UN No.: 1815
MDL No.: MFCD00000745
Vzorec:
C₃H₅ClO MW: 92,52 g/mol Bod varu: 77…79 °C Bod tání: –94 °C Hustota: 1,061 Bod vzplanutí: 11 °C (51 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000745 CAS číslo: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN: 1815 ADR: 3,II Merck Index: 14,7828 |