Tisk…
Propionylchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 916 CZK
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylchlorid 98%
Propionylchlorid
Vzorec: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Bod varu: 77…79 °C (760 mmHg)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000745
CAS číslo: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %