Tisk…

Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

157147-25G 157147-100G
SIAL157147-25GEA 1390 CZK
SIAL157147-25G SIAL157147-100G
Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®
Valeryl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: –110 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
MDL Number: MFCD00000757
CAS číslo: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR