Valeryl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
B22637.0BEA
11980
CZK
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
Valeryl chloride ≥98%
Valeryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 638-29-9
Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Acrid
Melting Point: -110°
Boiling Point: 125-127°
Beilstein Reference: 506293
UN No.: 2502
MDL No.: MFCD00000757
Vzorec:
C₅H₉ClO Bod varu: 125 °C (1013 hPa) Bod tání: –110 °C Hustota: 1,016 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 32 °C |
MDL Number:
MFCD00000757 CAS číslo: 638-29-9 EINECS: 211-330-1 UN: 2502 ADR: 8,II |