Stearoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
85730-100ML
85730-500ML
SIAL85730-100MLEA
2330
CZK
SIAL85730-100ML
SIAL85730-500ML
Stearoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Stearoyl chloride
Vzorec:
C₁₈H₃₅ClO MW: 302.93 Bod varu: 348 Bod tání: 164…167 °C Hustota: 0.9007 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000744 CAS číslo: 112-76-5 EINECS: 204-004-5 UN: 3265 |