Tisk…
Stearoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
171158-25G 171158-5G
SIAL171158-25GEA 8470 CZK
SIAL171158-25G SIAL171158-5G
Stearoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Stearoyl chloride
Vzorec: C₁₈H₃₅ClO
MW: 302.93
Bod varu: 348
Bod tání: 164…167 °C
Hustota: 0.9007
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000744
CAS číslo: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
UN: 3265
ADR: 8 II