Tisk…
Acethylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
00990-100ML 00990-1L 00990-250ML
SIAL00990-100MLEA 1070 CZK
SIAL00990-100ML SIAL00990-1L SIAL00990-250ML
Acethylchlorid, Sigma-Aldrich®
Acethylchlorid
Vzorec: C₂H₃ClO
MW: 78.5
Bod varu: 50.9
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1.1
Bod vzplanutí: 5
MDL Number: MFCD00000719
CAS číslo: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00087