Acethylchlorid for synthesis
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100
8.22252.1000
8.22252.0100EA
835
CZK
8.22252.0100
8.22252.1000
Acethylchlorid for synthesis
Acethylchlorid
Vzorec:
C₂H₃ClO Bod varu: 50,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –112 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 5 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS číslo: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,00087 |