Tisk…
Acethylchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151270010 151270025
ACRO151270010EA 2540 CZK
ACRO151270010 ACRO151270025
Acethylchlorid 98%
Acethylchlorid
Vzorec: C₂H₃ClO
Bod varu: 50,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
MDL Number: MFCD00000719
CAS číslo: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA