Butyryl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17575.30
A17575.0B
A17575.18
A17575.30EA
1080
CZK
A17575.30
A17575.0B
A17575.18
Butyryl chloride ≥98%
Butyryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 141-75-3
Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Acrid
Melting Point: -89°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 605395
Merck Reference: 14,1598
UN No.: 2353
MDL No.: MFCD00000752
Vzorec:
C₄H₇ClO Bod varu: 101…102 °C Bod tání: –89 °C Hustota: 1,026 Bod vzplanutí: 18 °C (64 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000752 CAS číslo: 141-75-3 EINECS: 205-498-5 UN: 2353 ADR: 3,II Merck Index: 14,1598 |