Tisk…
Oxalyl dibromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
113034-100G 113034-25G
SIAL113034-100GEA 11300 CZK
SIAL113034-100G SIAL113034-25G
Oxalyl dibromide, Sigma-Aldrich®
Oxalyl dibromide
Vzorec: C₂Br₂O₂
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000113
CAS číslo: 15219-34-8
EINECS: 239-271-7
UN: 2922
ADR: 8,I