Tisk…
Acetylbromid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
159401000 159405000
ACRO159401000EA 3560 CZK
ACRO159401000 ACRO159405000
Acetylbromid 98%
Acetylbromid
Vzorec: C₂H₃BrO
Bod varu: 77 °C (1013 hPa)
Bod tání: –96 °C
Hustota: 1,66 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
MDL Number: MFCD00000114
CAS číslo: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00084
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %