Aluminium acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01059.0025
8.01059.0250
8.01059.0025EA
1030
CZK
8.01059.0025
8.01059.0250
Aluminium acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium acetylacetonate
Vzorec:
C₁₅H₂₁AlO₆ MW: 324,31 g/mol Bod varu: 315 °C (1013 hPa) Bod tání: 192…195 °C Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000013 CAS číslo: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 - 193 °C |
Molar Mass | 324.31 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 315 °C (1013 hPa) |
pH | 8 (3 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 500 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |