Aluminium acetylacetonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196970050
196971000
196975000
ACRO196970050EA
640
CZK
ACRO196970050
ACRO196971000
ACRO196975000
Aluminium acetylacetonate 97%
Aluminium acetylacetonate
Vzorec:
C₁₅H₂₁AlO₆ Bod varu: 315 °C (1013 hPa) Bod tání: 190…195 °C Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000013 CAS číslo: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 190 to 195 °C |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |