Tisk…
Diacethyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
B85307-100ML B85307-500ML B85307-5ML
SIALB85307-100MLEA 1450 CZK
SIALB85307-100ML SIALB85307-500ML SIALB85307-5ML
Diacethyl, Sigma-Aldrich®
Diacethyl
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86.09
Bod varu: 190
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.9904 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 9
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008756
CAS číslo: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985