Tisk…
Acetonylaceton, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
165131-100G 165131-25G
SIAL165131-100GEA 4630 CZK
SIAL165131-100G SIAL165131-25G
Acetonylaceton, Sigma-Aldrich®
Acetonylaceton
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 191 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008792
CAS číslo: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072