Tisk…
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W284106-10KG-K W284106-1KG-K W284106-5KG-K
SIALW284106-10KG-KEA 44560 CZK
SIALW284106-10KG-K SIALW284106-1KG-K SIALW284106-5KG-K
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanedione
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009313
CAS číslo: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II