Tisk…
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241962-100G 241962-25G
SIAL241962-100GEA 3540 CZK
SIAL241962-100G SIAL241962-25G
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanedione
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009313
CAS číslo: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II